Learn More
Estándar de erbio: Er @ 1000 μg/mL en HNO3 al 5%, VHG™
Código de producto. 17918459
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
50 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17918459 250 mL 250 ml
17958299 50 mL 50 ml
17948299 100 mL 100 ml
17949159 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 17918459 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGPERN250
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Estándar de erbio: Er @ 1000 μg/mL en HNO3 al 5%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Erbium
CAS 7440-52-0
Métodos ICP/ICP-MS
Nombres de analitos o componentes Erbium
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular Er
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Er
Fórmula InChI InChI=1S/Er
SMILES [Er]
Nombre IUPAC erbio
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Peso molecular (g/mol) 167.259
Cantidad 250 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.93 g/mol