Learn More
Piezas de erbio, dendríticas destiladas, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11381599
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11381599 25 g 25 g
11391599 1 g 1 g
11301609 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11381599 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012255.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7440-52-0 | Molecular Formula: Er | Molecular Weight: 167.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-52-0
Fórmula molecular Er
Peso molecular (g/mol) 167.26
Número MDL MFCD00010987
Clave InChI UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo unii-77b218d3ye, foil, iii ion, erbio, pieces, powder, chips, ingot, er3, pieces, distilled dendritic
PubChem CID 23980
ChEBI CHEBI:33379
Nombre IUPAC erbio
SMILES [Er]
Specifications
Nombre del producto químico o material Erbium pieces
Color Plata
Nombre de nota Distilled dendritic
Cantidad 25 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Formulario Piezas
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Número UN UN3178
Porcentaje de pureza 99.9%