Learn More
Piezas de erbio, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11370659
Ansicht ändern
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Envase:
Envasado bajo argón en frasco de vidrio
Frasco de vidrio bajo argón
Packungsgröße:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Cantidad Envase Packungsgröße
11370659 10 g Frasco de vidrio bajo argón 10 g
11380659 1 g Envasado bajo argón en frasco de vidrio 1 g
11360659 50 g Envasado bajo argón en frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 11370659 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 000111.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7440-52-0 | Er | 167.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-52-0
Fórmula molecular Er
Peso molecular (g/mol) 167.26
Número MDL MFCD00010987
Clave InChI UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo unii-77b218d3ye, foil, iii ion, erbio, pieces, powder, chips, ingot, er3, pieces, distilled dendritic
PubChem CID 23980
ChEBI CHEBI:33379
Nombre IUPAC erbio
SMILES [Er]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Erbium
Color Plata a gris
Nombre de nota Rare Earth Oxides Content
Aspecto Silver Gray pieces
Densidad 9.066 g/cm3
Cantidad 10 g
Envase Frasco de vidrio bajo argón
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (REO)
Formulario Piezas