Learn More
Oxalato de erbio (III) decahidratado, 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11418347
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11418347 5 g 5 g
11428347 25 g 25 g
11438347 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11418347 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18420.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 30618-31-6 | C6H26Er2O22 | 784.77 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30618-31-6
Fórmula molecular C6H26Er2O22
Peso molecular (g/mol) 784.77
Número MDL MFCD00150142,MFCD00150142
Clave InChI CYHKKMLSGVLNPD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo erbium oxalate decahydrate,
PubChem CID 131877482
Nombre IUPAC erbio; ácido oxálico; decahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Er].[Er].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C(O)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Erbium(III) oxalate decahydrate
Densidad 2.64
Fórmula lineal Er2(C2O4)3·10H2O
Cantidad 5 g
Número UN UN3288
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 778.73 (598.58 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.9%