Learn More
Isopropoxida de erbio(III), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11328058
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11328058 5 g 5 g
11318058 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11328058 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 036613.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14814-07-4 | C9H21ErO3 | 344.523 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14814-07-4
Fórmula molecular C9H21ErO3
Peso molecular (g/mol) 344.523
Número MDL MFCD00144253
Clave InChI VOCNVTAXVORJBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo erbium iii isopropoxide, triisopropoxyerbium, erbium-isopropoxide, acmc-20al30, erbium iii i-propoxide, erbium 3+ ; propan-2-olate, erbium 3+ ion tris propan-2-olate, erbium 3+ tris propan-2-olate
PubChem CID 2734042
Nombre IUPAC erbio(3 +);propan-2-olato
SMILES CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Er+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Erbium(III) isopropoxide
Punto de fusión 325°C (decomposition)
Temperatura de inflamación 58°C (138°F)
Olor Alcohol-like
Fórmula lineal Er[OCH(CH3)2]3
Cantidad 5 g
Número UN UN2925
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.52
Forma física Polvo