Learn More
Lámina de erbio, 0,25 mm de grosor, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11460270
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Tamaño de la unidad:
25 mm
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11460270 50 x 50 mm cada uno
11311779 25 x 25 mm 25 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11460270 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012386.FI
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7440-52-0 | Er | 167.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-52-0
Fórmula molecular Er
Peso molecular (g/mol) 167.26
Número MDL MFCD00010987
Clave InChI UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo unii-77b218d3ye, foil, iii ion, erbio, pieces, powder, chips, ingot, er3, pieces, distilled dendritic
PubChem CID 23980
ChEBI CHEBI:33379
Nombre IUPAC erbio
SMILES [Er]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Erbium foil
Nombre de nota 0.25mm (0.01 in.) thick
Cantidad 50 x 50 mm
Olor Odorless
Peso ≈1.4g/25x25mm
Formulario Papel de aluminio
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Porcentaje de pureza 99.9%