Learn More
Abnova™ Sonda FISH ERBB2/TOP2A/CEN17q
Sondas FISH etiquetadas para la identificación de la amplificación génica usando la técnica de hibridación fluorescente in situ.
Marca: Abnova™ FG0209.200uL
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
Especificaciones
Almacenar a 4 °C en la oscuridad. | |
homólogo del oncogén viral de leucemia eritroblástica v-erb-b2 2, homólogo del oncogén derivado del neuro/glioblastoma (aviar) | |
ERBB2 | |
ADN/ARN |
Hibridación in situ fluorescente (célula) | |
CD340,HER-2,HER-2/neu,HER2,NEU,NGL,TKR1 | |
2064;7153 | |
200 μl |