Learn More
Tocris Bioscience™ ERB 041
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18055412
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18055412 10 mg 10 miligramos
18014972 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18055412 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4276/10
Potent ERβ agonist
Potent ERβ agonist; displays >200-fold selectivity for ERβ over ERα (IC50 values are 5 and 1216 nM for human ERβ and ERα; 3.1 and 620 nM for rat ERβ and ERα; and 3.7 and 750 nM for mouse ERβ and ERα respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 524684-52-4
Fórmula molecular C15H10FNO3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ERB 041
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.24
Pureza >99%
Peso molecular 271.247