Learn More
Erastin, TRC
Código de producto. 30375466
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30375466 10 mg
30375465 1 mg
30388706 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30375466 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE59350010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 571203-78-6
Fórmula molecular C30H31ClN4O4
Peso molecular (g/mol) 547.04
Sinónimo 2-[1-[4-[2-(4-Chlorophenoxy)acetyl]-1-piperazinyl]ethyl]-3-(2-ethoxyphenyl)-4(3H)-quinazolinone
Nombre IUPAC 2-(1-(4-(2-(4-(4-clorofenoxi)acetil)piperazina-1-il)etil)-3-(2-etoxifenil)quinazolina-4(3H)-una
SMILES O=C1N(C2=CC=CC=C2OCC)C(C(N3CCN(C(COC4=CC=C(Cl)C=C4)=O)CC3)C)=NC5=C1C=CC=C5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Erastin
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C30H31ClN4O4/c1-3-38-27-11-7-6-10-26(27)35-29(32-25-9-5-4-8-24(25)30(35)37)21(2)33-16-18-34(19-17-33)28(36)20-39-23-14-12-22(31)13-15-23/h4-15,21H,3,16-20H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 546.2