Learn More
Erastin, MedChemExpress
Código de producto. 16489347
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16489347 5 mg 5 miligramos
16452877 50 mg 50 miligramos
16436808 10 mg 10 miligramos
16406926 100 mg 100 miligramos
16471196 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16489347 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15763
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Erastin is a ferroptosis inducer. Erastin binds and inhibits voltage-dependent anion channels (VDAC2/VDAC3).
Erastin is a ferroptosis inducer. Erastin binds and inhibits voltage-dependent anion channels (VDAC2/VDAC3).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Erastin
CAS 571203-78-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H31ClN4O4
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 12.5 mg/mL (22.85 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C1N(C2=CC=CC=C2OCC)C(C(N3CCN(C(COC4=CC=C(Cl)C=C4)=O)CC3)C)=NC5=C1C=CC=C5
Peso molecular (g/mol) 547.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 547.04
Porcentaje de pureza 98.46%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death