Learn More
Thermo Scientific™ PolarScreen™ ER Alpha Competitor Assay, Red
Código de producto. 15607858
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
800 ensayos
Tamaño de la unidad:
paquete de 800
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15607858 800 ensayos paquete de 800
1 options
Código de producto. 15607858 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor A15884
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
El ensayo PolarScreen™ ER alfa Competitor, rojo, aporta un método sensible y eficiente para el cribado analítico masivo basado en la polarización fluorescente de los potenciales ligandos ER alfa.
  • El kit de ensayo PolarScreen™ ER (receptor de estrógeno) alfa Competitor, rojo, aporta un método sensible y eficiente para el cribado analítico masivo basado en la polarización fluorescente de los potenciales ligandos ER alfa. El kit utiliza células de insecto expresadas, longitud completa, receptor nativo (sin etiquetar) de estrógenos humanos alfa (disponible por separado, Cat. A15674) y un novedoso ligando de estrógenos fluorescente de gran afinidad (Fluormone EL Red) en formato de ensayo homogéneo, de mezcla y lectura.
  • Este kit produce una lectura de color rojo; también está disponible un kit verde. Ambos kits determinan adecuadamente los IC50s de compuestos competitivos. La elección del color depende de las propiedades espectrales de los compuestos que se vayan a analizar y de la instrumentación disponible.
  • Completo y listo para su uso tras sacarlo del envase: todos los reactivos están incluidos, solo tiene que añadir sus compuestos de prueba
  • Compatible con alto rendimiento - ensayos de polarización de fluorescencia de 800 x 20 µl en 1 placa de 384 pocillos
  • Práctico - disponible a granel para las necesidades de cribaje más grandes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Contiene:
• 1 tubo de proteína recombinante ER alfa de longitud completa (almacenar entre -68 y -85 °C)
• 1 tubo de rastreador Fluormone EL Red (almacenar entre -5 y -30 °C)
• 2 frascos de tampón de detección ER Red (almacenar entre -5 y -30 °C)
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (equipo) Generador de imágenes de fluorescencia
Formato Placa de 384 pocillos
Cantidad 800 ensayos
Tipo Ensayo de competidores ER Alpha