Learn More
Tocris Bioscience™ ER 50891
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18074332
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18074332 10 mg 10 miligramos
18054312 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18074332 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 3823/10
Selective RARα antagonist
Antagonist of RARα receptors (IC50 = 31.2 nM). Displays selective affinity for RARα (relative IC50 values are 1.8, 432 and 535 nM for RARα, RARγ and RARβ respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 187400-85-7
Fórmula molecular C29H24N2O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ER 50891
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 432.51
Pureza >99%
Peso molecular 432.523