Learn More
(+/-)-Equol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15443989
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15443989 100 mg 100 miligramos
15453989 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15443989 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J61383.MC
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Metabolito urinario de la daidceína, producido por los humanos y los caballos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El (+/-)-equol muestra valores EC50 de 200 y 74 nM para ERα y ERβ humanos respectivamente, e induce la proliferación de células de cáncer de mama in vitro a concentraciones de tan solo 100 nM. Es un agonista estrogénico débil y un inhibidor competitivo del 17β-estradiol en el receptor de estradiol. Inhibe la transformación celular neoplásica inducida por 12-O-tetradecanoilforbol-13-acetato (TPA) al dirigirse a la ruta de señalización de MEK/ERK/p90RSK/proteína activadora-1. Funciona como bloqueador de DHT.
Solubilidad
Soluble en DMSO y metanol o etanol al 100 %. Insoluble en agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes y con el calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94105-90-5
Fórmula molecular C15H14O3
Peso molecular (g/mol) 242.27
Número MDL MFCD00016662
Clave InChI ADFCQWZHKCXPAJ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 3-4-hydroxyphenyl chroman-7-ol, equol, +/--equol, r,s-equol, 7,4'-homoisoflavane, 4',7-dihydroxyisoflavane, rs-equol, 3-4-hydroxyphenyl-7-chromanol, 2h-1-benzopyran-7-ol, 3,4-dihydro-3-4-hydroxyphenyl, 4',7-isoflavandiol
PubChem CID 382975
Nombre IUPAC 3-(4-hidroxifenil)-3,4-dihidro-2H-cromen-7-ol
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1COC2=C(C1)C=CC(O)=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-Equol
Punto de fusión 172°C to 176°C
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Beilstein 87752
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,3644
Información de solubilidad Soluble in DMSO and methanol or 100% ethanol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.27
Forma física Polvo cristalino