Learn More
(±)-Equol, MedChemExpress
Código de producto. 16489646
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16489646 50 mg 50 miligramos
16472616 25 mg 25 miligramos
16464386 100 mg 100 miligramos
16440916 200 mg 200 miligramos
16403098 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16489646 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100583A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
MedChemExpress (±)-Equol is the racemate of equol. (±)-equol exhibits EC50s of 200 and 74 nM for human ERα and ERβ, respectively. Equol is a metabolite of the soy isoflavones, daidzin and daidzein.
(±)-Equol is the racemate of equol. (±)-equol exhibits EC50s of 200 and 74 nM for human ERα and ERβ, respectively. Equol is a metabolite of the soy isoflavones, daidzin and daidzein.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (±)-Equol
CAS 94105-90-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H14O3
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (412.76 mM)
SMILES OC1=CC=C2CC(C3=CC=C(O)C=C3)COC2=C1
Peso molecular (g/mol) 242.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.27
Porcentaje de pureza 99.25%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death