Learn More
Thermo Scientific™ Conjuntos de mordaza para capsulador y descapsulador de estaciones de capsulación electrónicas de alta potencia programables
Código de producto. 15207318
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
8 mm
11 mm
13 mm
20 mm
Tipo:
Capsulador electrónico
Descapsulador electrónico
Tamaño de la unidad:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tipo unitSize
15207318 8 mm Capsulador electrónico cada uno
15257308 11 mm Capsulador electrónico cada uno
15227308 11 mm Descapsulador electrónico cada uno
15267308 13 mm Capsulador electrónico cada uno
15237308 13 mm Descapsulador electrónico cada uno
15277308 13 mm Capsulador electrónico cada uno
15287308 20 mm Capsulador electrónico cada uno
15247308 20 mm Descapsulador electrónico cada uno
15297308 20 mm Capsulador electrónico cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 15207318 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor ECMJ8
Promociones en material de vidrio
Usar código promocional 28509
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 20-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Optimice sus estaciones de capsulación electrónicas de alta potencia programables Thermo Scientific™ con estos conjuntos de capsulador y descapsulador.
Optimice su estación de capsulación electrónica de alta potencia programable Thermo Scientific™ con estos conjuntos de capsulador y descapsulador.
Disponibles en diversos tamaños y formatos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
N.° por paquete 1 unidad
Tipo Capsulador electrónico
Para utilizar con (equipo) Estación de capsulación de alta potencia electrónica programable, tapón de vial de 8 mm
Tamaño 8 mm
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía industrial
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.