Learn More
Thermo Scientific™ ADN polimerasa EquiPhi29™
Descripción
Thermo Scientific™ EquiPhi29 DNA Polymerase is a proprietary phi29 DNA polymerase mutant developed through in vitro protein evolution. This enzyme is significantly improved over phi29 DNA polymerase in protein thermostability, reaction speed, product yield, and amplification bias, while retaining all the benefits of the wild-type enzyme.
EquiPhi29 DNA Polymerase possesses strong strand displacement activity and 3'→5' proofreading exonuclease activity that acts preferentially on single-stranded DNA or RNA.
Características destacadas:
• El sesgo de amplificación más bajo del mercado
• Rendimientos extremadamente altos de ADN amplificado, incluso a partir de cantidades diminutas de plantilla
• Síntesis de ADN de alta precisión en menos tiempo
Aplicaciones:
• Amplificación de genoma completo sin sesgo (WGA) con diversos tipos de muestras:
–ADN de células únicas
–Células microbianas no cultivadas y partículas víricas
–Organismos patógenos o metagenomas
–ADN para detección SNP y STR
• Amplificación de círculo móvil (RCA)
• Amplificación de ADN cebado por proteínas
• Clonación sin células de ADN letal
• Genotipado in situ con sondas candado
• Amplificación de ADN cebado por ARN
Nota: La adición de pirofosfato a la mezcla de reacción con ADN polimerasa EquiPhi29 DNA Polymerase puede mejorar aún más la síntesis del ADN.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Stand-alone enzyme |
| Para utilizar con (aplicación) | MDA-WGA, RCA |
| Polimerasa | EquiPhi29 DNA Polymerase |
| Cantidad | 1000 U, 10 U/μl |
| Contenido y almacenamiento | • 100 μl de ADN polimerasa EquiPhi29 (10 U/μl) • 1 ml de tampón de reacción de ADN polimerasa EquiPhi29 (10X) • 0,25 ml de DTT (100 mM) Almacenar entre - 5 y - 30 °C. |
| Temperatura óptima de reacción | 42°C |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Concentración | 10 U/μL |
| Tiempo de reacción | 2 hours |