Learn More
MP Biomedicals™ Suero equino de donantes
Código de producto. 11485035 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Color:
Marrón dorado
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Color Tamaño de la unidad
11485035 100 mL Marrón dorado 100 ml
11495035 500 mL Marrón dorado 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11485035 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 092921149
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.10€
    31.50€ / 100 ml
    Ahorro 1.60€
    4% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Regulaciones de EE.UU
Color Marrón dorado
Contenido y almacenamiento de -20 °C
Especie Caballo
Formulario Líquido
Tipo de producto Suero de caballo
Cantidad 100 mL
Esterilidad Estéril
Sterilization Method 0.2 μfiltración m
Para utilizar con (aplicación) Ensayos de diagnóstico
Concentración de hemoglobina ≤35 mg/dl
Micoplasma detectado No
Osmolalidad De 273 a 301 mOsm/kg
pH Desde 7,1 hasta 8
Contenido de proteína De 5,6 a 9,1 g/dl