Learn More
Equilin, MedChemExpress
Código de producto. 16488656
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16488656 100 mg 100 miligramos
16434567 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16488656 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1176
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress Equilin (7-Dehydroestrone) is an important member of the large group of oestrogenic substances and is chemically related to menformon (oestrone). Equilin increases the growth of cortical neurons via an NMDA receptor-dependent mechanism.
Equilin (7-Dehydroestrone) is an important member of the large group of oestrogenic substances and is chemically related to menformon (oestrone). Equilin increases the growth of cortical neurons via an NMDA receptor-dependent mechanism.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Equilin
CAS 474-86-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H20O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo 7-Dehydroestrone
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (372.65 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@]1([C@](CC2)([H])C3=CCC4=C(C=CC(O)=C4)[C@@]3([H])CC1)C2=O
Peso molecular (g/mol) 268.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.35
Porcentaje de pureza 99.0%
Grado Research
Forma física Powder