Learn More
Sal sódica de 3-sulfato de Equilin (estabilizada con TRIS, 50 % p/p), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Equilin sodium sulfate |
| CAS | 16680-47-0 |
| Fórmula molecular | C18 H19 O5 S . Na |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Estra-1,3,5(10),7-tetraen-17-one, 3-(sulfooxy)-, sodium salt (1:1), Equilin, sulfate, sodium salt (6CI), Estra-1,3,5(10),7-tetraen-17-one, 3-(sulfooxy)-, sodium salt (9CI), Estra-1,3,5(10),7-tetraen-17-one, 3-hydroxy-, hydrogen sulfate, sodium salt (8CI), Equilin sodium sulfate, Sodium equilin 3-monosulfate, Sodium equilin sulfate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H20O5S.Na/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(23-24(20,21)22)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)19;/h3-5,10,14,16H,2,6-9H2,1H3,(H,20,21,22);/q;+1/p-1/t14-,16+,18+;/m1./s1 |
| SMILES | [Na+].C[C@]12CC[C@H]3C(=CCc4cc(OS(=O)(=O)[O-])ccc34)[C@@H]1CCC2=O |
| Nombre IUPAC | sulfato de sodio;[(9S,13S,14S)-13-metil-17-oxo-9,11,12,14,15,16-hexahidro-6H-ciclopenta[a]fenantren-3-il] |
| Peso molecular (g/mol) | 370.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 370.0851 |