Learn More
Equilin 3-benzoato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Equilin 3-Benzoate |
| CAS | 6030-80-4 |
| Fórmula molecular | C25H24O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 3-(Benzoyloxy)-estra-1,3,5(10),7-tetraen-17-one, 3-Hydroxy-estra-1,3,5(10),7-tetraen-17-one Benzoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H24O3/c1-25-14-13-20-19-10-8-18(28-24(27)16-5-3-2-4-6-16)15-17(19)7-9-21(20)22(25)11-12-23(25)26/h2-6,8-10,15,20,22H,7,11-14H2,1H3/t20-,22+,25+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3C(=CCc4cc(OC(=O)c5ccccc5)ccc34)[C@@H]1CCC2=O |
| Nombre IUPAC | benzoato de [(9S,13S,14S)-13-metil-17-oxo-9,11,12,14,15,16-hexahidro-6H-ciclopenta[a]fenantren-3-ilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 372.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 372.1725 |