Learn More
Equilina-2,4,16,16-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Equilin-2,4,16,16-d4 |
| CAS | 285979-79-5 |
| Fórmula molecular | C18 2H4 H16 O2 |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | Estra-1,3,5(10),7-tetraen-17-one-2,4,16,16-d4, 3-hydroxy-, 3-Hydroxyestra-1,3,5(10),7-tetraen-17-one-2,4,16,16-d4, Equilin-d4, Equilin-2,4,16,16-d4, Equilin-2,4,16,16-D4, 7-Dehydroestrone-d4, 7-Dehydroestrone-2,4,16,16-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C18H20O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3-5,10,14,16,19 H,2,6-9H2,1H3/t14-,16+,18+/m1/s1/i3D,7D2,10 D |
| SMILES | [2 H]c1cc2[C@H]3 CC[C@@]4(C)[C@@H](CC([2 H])([2 H])C4=O)C3=CCc2c([2 H])c1O |
| Nombre IUPAC | (9 S,13 S,14 S)-2,4,16,16-tetradeuterio-3-hidroxi-13-metil-6,9,11,12,14,15-hexahidrociclopenta[a]fenantren-17-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 272.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 272.1714 g/mol |
| Mostrar más |