Learn More
Equilenin, TRC
Código de producto. 17943575
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17943575 1 mg 1 miligramo
17924695 10 mg 10 miligramos
17951885 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17943575 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE5924001MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 517-09-9
Fórmula molecular C18 H18 O2
Peso molecular (g/mol) 266.33
Sinónimo Equilenin, Estra-1,3,5,7,9-pentaen-17-one, 3-hydroxy-, Equilenin (6CI), 3-Hydroxyestra-1,3,5,7,9-pentaen-17-one, (+)-Equilenin, 3-Hydroxyestra-1,3,5(10),6,8-pentaen-17-one, E 400, Equilenine, NSC 9901, d-Equilenin
Nombre IUPAC (13S,14S)-3-hidroxi-13-metil-12,14,15,16-tetrahidro-11H-ciclopenta[a]fenantrina-17-una
SMILES C[C@]12CCc3c(ccc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CCC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Equilenin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H18O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h2-5,10,16,19H,6-9H2,1H3/t16-,18-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.1307
Porcentaje de pureza >95%