Learn More
Sal sódica de sulfato de equilenina (estabilizada con TRIS, 50 % p/p), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Equilenin Sodium Sulfate |
| CAS | 16680-48-1 |
| Fórmula molecular | C18 H17 O5 S . Na |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Estra-1,3,5,7,9-pentaen-17-one, 3-(sulfooxy)-, sodium salt (9CI), Estra-1,3,5,7,9-pentaen-17-one, 3-hydroxy-, hydrogen sulfate, monosodium salt (8CI), Equilenin sodium sulfate, Equilenin sulfate sodium salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H18O5S.Na/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(23-24(20,21)22)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)19;/h2-5,10,16H,6-9H2,1H3,(H,20,21,22);/q;+1/p-1/t16-,18-;/m0./s1 |
| SMILES | [Na+].C[C@]12CCc3c(ccc4cc(OS(=O)(=O)[O-])ccc34)[C@@H]1CCC2=O |
| Nombre IUPAC | sulfato de sodio;[(13S,14S)-13-metil-17-oxo-12,14,15,16-tetrahidro-11H-ciclopenta[a]fenantren-3-ilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 368.379 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 368.069 |