Learn More
Equilenina-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Equilenin-d3 |
| CAS | 56588-54-6 |
| Fórmula molecular | C18 2H3 H15 O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Estra-1,3,5,7,9-pentaen-17-one-4,16,16-d3, 3-hydroxy- (9CI), 3-Hydroxyestra-1,3,5,7,9-pentaen-17-one-4,16,16-d3, Equilenin-d3, Equilenin-4,16,16-D3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H18O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h2-5,10,16,19H,6-9H2,1H3/t16-,18-/m0/s1/i7D2,10D |
| SMILES | [2H]c1c(O)ccc2c3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC([2H])([2H])C4=O)c3ccc12 |
| Nombre IUPAC | (13S,14S)-4,16,16-trideuterio-3-hidroxi-13-metil-11,12,14,15-tetrahidrociclopenta[a]fenantren-17-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 269.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 269.1495 |