Learn More
EPZ031686, MedChemExpress
Código de producto. 16477728
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16477728 10 mg 10 miligramos
16451799 1 mg 1 miligramo
16427596 100 mg 100 miligramos
16423707 50 mg 50 miligramos
16400198 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16477728 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19324
Este artículo no se puede devolver. Se returpolicy
MedChemExpress EPZ031686 is an potent and orally active SMYD3 inhibitor and with an IC50 value of 3 nM. EPZ031686 can be used for cancer research.
EPZ031686 is an potent and orally active SMYD3 inhibitor and with an IC50 value of 3 nM. EPZ031686 can be used for cancer research.
Specifikationer
Nombre del producto químico o material EPZ031686
CAS 1808011-22-4
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H34ClF3N4O4S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 35 mg/mL (59.21 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(C1)NC2=C1C=C(C(N[C@@H]3C[C@H]4N(S(CC5CCN(CCCC(F)(F)F)CC5)(=O)=O)[C@H](CC4)C3)=O)C(Cl)=C2
Peso molecular (g/mol) 591.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 591.09
Porcentaje de pureza 98.04%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.