Learn More
EPZ020411 hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
EPZ020411 hydrochloride is a selective inhibitor of PRMT6 with an IC50 of 10 nM, it has >10 folds selectivity for PRMT6 over PRMT1 and PRMT8. EPZ020411 hydrochloride can be used for the research of cancer.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | EPZ020411 hydrochloride |
| CAS | 2070015-25-5 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C25H39ClN4O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (104.37 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 20 mg/mL (41.75 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | CNCCN(C)CC1=CNN=C1C2=CC=C(O[C@H]3C[C@H](OCCC4CCOCC4)C3)C=C2.Cl[H] |
| Peso molecular (g/mol) | 479.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 479.06 |
| Mostrar más |