Learn More
EPZ015666, MedChemExpress
Código de producto. 16495956
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495956 100 mg 100 miligramos
16491507 50 mg 50 miligramos
16468017 5 mg 5 miligramos
16425308 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16495956 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12727
MedChemExpress EPZ015666 (GSK3235025) is an orally available inhibitor of PRMT5 with an IC50 of 22 nM.
EPZ015666 (GSK3235025) is an orally available inhibitor of PRMT5 with an IC50 of 22 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material EPZ015666
CAS 1616391-65-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H25N5O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo GSK3235025
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (260.80 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC[C@H](O)CN1CCC(C=CC=C2)=C2C1)C3=CC(NC4COC4)=NC=N3
Peso molecular (g/mol) 383.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.44
Porcentaje de pureza 98.96%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death