Learn More
EPZ011989 trifluoroacetate, MedChemExpress
Código de producto. 16487238
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16487238 10 mg 10 miligramos
16469767 5 mg 5 miligramos
16453257 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16487238 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16986A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress EPZ011989 trifluoroacetate is a potent, selective orally bioavailable EZH2 inhibitor with Ki 3000-fold selectivity over other HMTase.
EPZ011989 trifluoroacetate is a potent, selective orally bioavailable EZH2 inhibitor with Ki 3000-fold selectivity over other HMTase.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material EPZ011989 trifluoroacetate
Forma física Solid
CAS 1598383-41-5
Color Yellow
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C37H52F3N5O6
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo EPZ-011989 trifluoroacetate
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (138.92 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCC1=C(C)C=C(C)NC1=O)C2=CC(C#CCN3CCOCC3)=CC(N(CC)[C@H]4CC[C@H](N(CCOC)C)CC4)=C2C.O=C(O)C(F)(F)F
Peso molecular (g/mol) 719.83
Formula Weight (peso de la fórmula) 719.83
Porcentaje de pureza 98.71%