Learn More
EPZ011989, MedChemExpress
Código de producto. 16477238
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16477238 10 mg 10 miligramos
16459767 5 mg 5 miligramos
16443257 50 mg 50 miligramos
16497206 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16477238 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16986
MedChemExpress EPZ011989 is a potent, selective orally bioavailable EZH2 inhibitor with Ki 3000-fold selectivity over other HMTase.
EPZ011989 is a potent, selective orally bioavailable EZH2 inhibitor with Ki 3000-fold selectivity over other HMTase.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material EPZ011989
Forma física Solid
CAS 1598383-40-4
Color Amarillo claro
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C35H51N5O4
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (165.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCC1=C(C)C=C(C)NC1=O)C2=CC(C#CCN3CCOCC3)=CC(N(CC)[C@H]4CC[C@H](N(CCOC)C)CC4)=C2C
Peso molecular (g/mol) 605.81
Formula Weight (peso de la fórmula) 605.81
Porcentaje de pureza 96.18%