Learn More
EPZ005687, MedChemExpress
Descripción
EPZ005687 is a potent and selective inhibitor of EZH2 with Ki of 24 nM, and has 50-fold selectivity against EZH1 and 500-fold selectivity against 15 other protein methyltransferases.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | EPZ005687 |
| Forma física | Solid |
| CAS | 1396772-26-1 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 100 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C32H37N5O3 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Información de solubilidad | DMSO : 9.4 mg/mL (17.42 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | O=C(NCC1=C(C)C=C(C)NC1=O)C2=CC(C3=CC=C(CN4CCOCC4)C=C3)=CC5=C2C=NN5C6CCCC6 |
| Mostrar más |