Learn More
EPZ004777 hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16436378
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16436378 10 mg 10 miligramos
16428967 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16436378 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15227A
MedChemExpress EPZ004777 hydrochloride is a potent, selective DOT1L inhibitor with an IC50 of 0.4 nM.
EPZ004777 hydrochloride is a potent, selective DOT1L inhibitor with an IC50 of 0.4 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material EPZ004777 hydrochloride
CAS 1380316-03-9
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H42ClN7O4
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (173.57 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (173.57 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=C2C(N([C@H]3[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](CN(C(C)C)CCCNC(NC4=CC=C(C(C)(C)C)C=C4)=O)O3)C=C2)=NC=N1.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 576.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 576.13
Porcentaje de pureza 98.05%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death