Learn More
Zona de exportación 6438, CRT
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | EPZ 6438 |
| CAS | 1403254-99-8 |
| Fórmula molecular | C34H44N4O4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Tazemetostat, N-[(1,2-Dihydro-4,6-dimethyl-2-oxo-3-pyridinyl)methyl]-5-[ethyl(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)amino]-4-methyl-4'-(4-morpholinylmethyl)-[1,1'-biphenyl]-3-carboxamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C34H44N4O4/c1-5-38(29-10-14-41-15-11-29)32-20-28(27-8-6-26(7-9-27)22-37-12-16-42-17-13-37)19-30(25(32)4)33(39)35-21-31-23(2)18-24(3)36-34(31)40/h6-9,18-20,29H,5,10-17,21-22H2,1-4H3,(H,35,39)(H,36,40) |
| SMILES | CCN(C1CCOCC1)c2cc(cc(C(=O)NCC3=C(C)C=C(C)NC3=O)c2C)c4ccc(CN5CCOCC5)cc4 |
| Peso molecular (g/mol) | 572.74 |