Learn More
EPZ-015666, CRT
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | EPZ-015666 |
| CAS | 1616391-65-1 |
| Fórmula molecular | C20H25N5O3 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | N-[(2S)-3-(3,4-Dihydro-2(1H)-isoquinolinyl)-2-hydroxypropyl]-6-(3-oxetanylamino)-4-pyrimidinecarboxamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H25N5O3/c26-17(10-25-6-5-14-3-1-2-4-15(14)9-25)8-21-20(27)18-7-19(23-13-22-18)24-16-11-28-12-16/h1-4,7,13,16-17,26H,5-6,8-12H2,(H,21,27)(H,22,23,24)/t17-/m0/s1 |
| SMILES | O[C@@H](CNC(C1=NC=NC(NC2COC2)=C1)=O)CN3CC4=CC=CC=C4CC3 |
| Nombre IUPAC | (S)-N-(3-(3,4-dihidroisoquinolin-2(1H)-il)-2-hidroxipropil)-6-(oxetan-3-ilamino)pirimidina-4-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 383.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 383.2 |