Learn More
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Juegos - Puntas de pipeta
Código de producto. 17302910 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,1 a 10 μL
De 0,1 a 20 μL
De 0,25 a 2,5 ml
De 0,5 a 20 μL
De 2 a 200 μL
De 20 a 300 μL
De 50 a 1000 μL
De 50 a 1250 μL
Código de color:
Amarillo
Azul
Gris claro
Gris medio
Gris oscuro
Naranja
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 240
paquete de 480
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Código de color Tamaño de la unidad
17302910 De 50 a 1000 μL Azul paquete de 480
17352900 De 0,1 a 10 μL Gris oscuro paquete de 480
17362900 De 0,1 a 20 μL Gris medio paquete de 480
17372900 De 0,5 a 20 μL Gris claro paquete de 480
17382900 De 2 a 200 μL Amarillo paquete de 480
17392900 De 20 a 300 μL Naranja paquete de 480
17312910 De 50 a 1250 μL Verde paquete de 480
17322910 De 0,25 a 2,5 ml Rojo paquete de 240
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 17302910 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 0030076346
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.50€
    66.80€ / paquete de 480
    Ahorro 7.70€
    10% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Eppendorf epT.I.P.S.™ Los sets, en calidad 'Eppendorf Quality', combinan la comodidad de una Box 2.0 reutilizable con puntas de pipeta recargables de alta calidad, ofreciendo una solución sustentable y eficiente para un pipeteo preciso y organizado en laboratorios.
  • Transferencia de bandejas sin contaminación a caja de trabajo estable
  • Sistema optimizado para su uso con pipetas multicanal
  • Bandejas con código de colores para la identificación sencilla de puntas y pipetas
  • Las puntas se pueden conectar a la pipeta desde las bandejas de recarga
  • Las recargas y cajas se pueden esterilizar en autoclave a 121 °C para uso posterior
  • epT.I.P.S. Caja 2.0 y epT.I.P.S. Conjunto disponible en Eppendorf Calidad
  • ACTO™ -etiquetado por la organización sin fines de lucro My Green Lab™ Para ayudarle a tomar una decisión informada sobre el producto en lo que respecta a la sostenibilidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) De 50 a 1000 μL
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Incolora
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Modelo epTIPS
Longitud (métrico) 71 mm
Certificaciones/conformidad EN ISO 8655, DIN EN ISO 11607-1 y 2 y DIN EN 868-2 a 10.
Declaraciones de limpieza Eppendorf Calidad (no estéril)
Para utilizar con (aplicación) Pipetear líquidos, dispensar líquidos, mezclar líquidos, llenar placas y vasos de reacción, rellenar geles para electroforesis, extracción de fases y eliminación de sobrenacionantes.
Formato Caja
Estilo de punta Estándar
Envase 480 puntas (5 bandejas x 96 puntas), 1 caja reutilizable
Cantidad Paquete de 480
Tipo de producto Puntas de pipeta
Incluye Racks desechables, recargas
Código de color Azul
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (equipo) Sistema de colchón de aire
Graduado Sí
Línea de productos epT.I.P.S.