Learn More
Beschreibung
- Transferencia de bandejas sin contaminación a caja de trabajo estable
- Sistema optimizado para su uso con pipetas multicanal
- Bandejas con código de colores para la identificación sencilla de puntas y pipetas
- Las puntas se pueden conectar a la pipeta desde las bandejas de recarga
- Las cajas y bandejas son autoclavables a 121 °C para su posterior uso.
- epT.I.P.S. Caja 2.0 y epT.I.P.S. Conjunto disponible en Eppendorf Calidad
- ACTO™ -etiquetado por la organización sin fines de lucro My Green Lab™ Para ayudarle a tomar una decisión informada sobre el producto en lo que respecta a la sostenibilidad.
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (métrico) | De 50 a 1000 μL |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Incolora |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Modelo | epTIPS |
| Longitud (métrico) | 71 mm |
| Certificaciones/conformidad | EN ISO 8655, DIN EN ISO 11607-1 y 2, DIN EN 868-2 a 10 |
| Declaraciones de limpieza | Calidad Eppendorf™ |
| Para utilizar con (aplicación) | Líquidos de pipeteo, líquidos dispensadores, líquidos mezcladores, relleno, placas y recipientes de reacción, geles de relleno para electroforesis, extracción en fase y eliminación de sobrenadadores |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?