Learn More
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Caja 2.0 - Puntas de pipeta
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17322900 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,1 a 10 μL
De 0,1 a 20 μL
De 0,1 a 5,0 ml
De 0,25 a 2,5 ml
De 0,5 a 20 μL
De 2 a 200 μL
De 20 a 300 μL
De 50 a 1000 μL
De 50 a 1250 μL
Código de color:
Amarillo
Azul
Gris claro
Gris medio
Gris oscuro
Naranja
Rojo
Verde
Verde oscuro
Violeta
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 48
paquete de 96
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Código de color unitSize
17322900 De 0,1 a 5,0 ml Violeta paquete de 24
17332890 De 0,1 a 10 μL Gris oscuro paquete de 96
17342890 De 0,1 a 20 μL Gris medio paquete de 96
17352890 De 0,5 a 20 μL Gris claro paquete de 96
17362890 De 2 a 200 μL Amarillo paquete de 96
17372890 De 20 a 300 μL Naranja paquete de 96
17382890 De 50 a 1000 μL Azul paquete de 96
17392890 De 50 a 1250 μL Verde paquete de 96
17302900 De 50 a 1250 μL Verde oscuro paquete de 96
17312900 De 0,25 a 2,5 ml Rojo paquete de 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 17322900 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 0030076214
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Eppendorf epT.I.P.S.™ La caja 2.0, disponible con puntas de pipeta de «calidad Eppendorf» o como caja vacía, mejora la eficiencia del laboratorio con innovadoras TwinLid™ Tecnología, apilabilidad mejorada y ergonomía superior para un pipeteo seguro y organizado.
  • Transferencia de bandejas sin contaminación a caja de trabajo estable
  • Sistema optimizado para su uso con pipetas multicanal
  • Bandejas con código de colores para la identificación sencilla de puntas y pipetas
  • Las puntas se pueden conectar a la pipeta desde las bandejas de recarga
  • Las cajas y bandejas son autoclavables a 121 °C para su posterior uso.
  • epT.I.P.S. Caja 2.0 y epT.I.P.S. Conjunto disponible en Eppendorf Calidad
  • ACTO™ -etiquetado por la organización sin fines de lucro My Green Lab™ Para ayudarle a tomar una decisión informada sobre el producto en lo que respecta a la sostenibilidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) De 0,1 a 5,0 ml
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Incolora
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Modelo epTIPS
Longitud (imperial) 4.7 in.
Longitud (métrico) 120 mm
Declaraciones de limpieza Calidad Eppendorf™
Formato Caja
Envase Caja
Cantidad 24 puntas/caja
Tipo de producto Consumibles
Código de color Violeta
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (equipo) Air-Cushion System
Graduado Sí
Línea de productos epTip