Learn More
MedChemExpress Eptifibatide
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 96.49% |
| CAS | 188627-80-7 |
| Contenido y almacenamiento | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Peso molecular | 831.96 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 100 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : 250 mg/mL (300.50 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (60.10 mM∣Need ultrasonic) |