Learn More
Eptifibatida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Eptifibatide |
| CAS | 188627-80-7 |
| Fórmula molecular | C35 H49 N11 O9 S2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | L-Cysteinamide, N6-(aminoiminomethyl)-N2-(3-mercapto-1-oxopropyl)-L-lysylglycyl-L-α-aspartyl-L-tryptophyl-L-prolyl-, cyclic (1→6)-disulfide, 1: PN: CN102702321 PAGE: 3 claimed protein, Eftifibatide, Eptifibatide, Integrelin, Integrilin, Intrifiban |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C35H49N11O9S2/c36-30(51)25-18-57-56-13-10-27(47)42-22(8-3-4-11-39-35(37)38)31(52)41-17-28(48)43-23(15-29(49)50)32(53)44-24(14-19-16-40-21-7-2-1-6-20(19)21)34(55)46-12-5-9-26(46)33(54)45-25/h1-2,6-7,16,22-26,40H,3-5,8-15,17-18H2,(H2,36,51)(H,41,52)(H,42,47)(H,43,48)(H,44,53)(H,45,54)(H,49,50)(H4,37,38,39)/t22-,23-,24-,25-,26-/m0/s1 |
| SMILES | NC(=N)NCCCC[C@@H]1NC(=O)CCSSC[C@H](NC(=O)[C@@H]2CCCN2C(=O)[C@H](Cc3c[nH]c4ccccc34)NC(=O)[C@H](CC(=O)O)NC(=O)CNC1=O)C(=O)N |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[(3S,6S,12S,20R,23S)-12-(4-carbamimidamidobutil)-20-carbamoil-3-(1H-indol-3-ilmetil)-2,5,8,11,14,22-hexaoxo-17,18-ditia-1,4,7,10,13,21-hexazabiciclo[21.3.0]hexacosan-6-il]acético |
| Peso molecular (g/mol) | 831.96 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 831.3156 |