Learn More
MedChemExpress Eptifibatide
Código de producto. 16464447
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
16464447 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16464447
Marca: MedChemExpress HYB0686
MedChemExpress Eptifibatide is a cyclic heptapeptide, acts as a competitive antagonist for the activated platelet glycoprotein IIb/IIIa receptor, with anti-platelet activity.
Especificaciones
Pureza 96.49%
CAS 188627-80-7
Contenido y almacenamiento Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Peso molecular 831.96 g/mol
Tipo de producto Peptides
Cantidad 50 mg
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad DMSO : 250 mg/mL (300.50 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (60.10 mM∣Need ultrasonic)