Learn More
EPTC, TRC
Código de producto. 30380650
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30380650 100 mg
30383112 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30380650 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE592253100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 759-94-4
Fórmula molecular C9 H19 N O S
Peso molecular (g/mol) 189.32
Sinónimo Carbamothioic acid, N,N-dipropyl-, S-ethyl ester, Carbamic acid, dipropylthio-, S-ethyl ester (6CI,8CI), Carbamothioic acid, dipropyl-, S-ethyl ester (9CI), Alirox, EPTC, EPTC (herbicide), Eptam, Eptam 6E, FDA 1541, NSC 40486, Niptan, R 1608, S-Ethyl dipropylthiocarbamate, Stauffer R 1608, Torbin
Nombre IUPAC S-etil N,N-dipropilcarbamotioato
SMILES CCCN(CCC)C(=O)SCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material EPTC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H19NOS/c1-4-7-10(8-5-2)9(11)12-6-3/h4-8H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.1187