Learn More
EPTC-d14 (di-n-propil-d14), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | EPTC-d14 (di-n-propyl-d14) |
| CAS | 1219794-88-3 |
| Fórmula molecular | C9 D14 H5 N O S |
| Cantidad | 0.01 g |
| Sinónimo | EPTC-d14 (di-n-propyl-d14), EPTC-D14 (N,N-dipropyl-D14), S-Ethyl di(propyl-d7)thiocarbamate, N,N-Di(propyl-d7)carbamothioic acid S-ethyl ester, Di(propyl-d7)thiocarbamic acid S-ethyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C9H19NOS/c1-4-7-10(8-5-2)9(11)12-6-3/h4-8H2,1-3H3/i1D3,2D3,4D2,5D2,7D2,8D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N(C(=O)SCC)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | S-etil N,N-bis(1,1,2,2,3,3,3-heptadeuteriopropil)carbamotioato |
| Peso molecular (g/mol) | 203.4045 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 203.2066 g/mol |
| Mostrar más |