Learn More
Eptaplatino, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Eptaplatin |
| CAS | 146665-77-2 |
| Fórmula molecular | C8 H18 N2 O2 . C3 H2 O4 Pt |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H18N2O2.C3H4O4.Pt/c1-5(2)8-11-6(3-9)7(4-10)12-8;4-2(5)1-3(6)7;/h5-8H,3-4,9-10H2,1-2H3;1H2,(H,4,5)(H,6,7);/q;;+2/p-2/t6-,7-;;/m1../s1 |
| SMILES | CC(C)C1O[C@H](CN)[C@@H](CN)O1.O=C2CC(=O)O[Pt]O2 |
| Nombre IUPAC | [(4R,5R)-5-(aminometil)-2-propan-2-il-1,3-dioxolan-4-il]metanamina;1,3-dioxa-2λ ^{2}-platinaciclohexano-4,6-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 471.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 471.0969 |