Learn More
Eptapirone, MedChemExpress
Código de producto. 16490438
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16490438 5 mg 5 miligramos
16457978 10 mg 10 miligramos
16433907 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16490438 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19946
MedChemExpress Eptapirone (F11440) is a potent, selective, high efficacy 5-HT1A receptor agonist with marked anxiolytic and antidepressant potential.
Eptapirone (F11440) is a potent, selective, high efficacy 5-HT1A receptor agonist with marked anxiolytic and antidepressant potential.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Eptapirone
Forma física Solid
CAS 179756-58-2
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H23N7O2
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo F 11440
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (723.80 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1C)N(CCCCN2CCN(C3=NC=CC=N3)CC2)N=CC1=O
Peso molecular (g/mol) 345.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 345.4
Porcentaje de pureza 98.97%