Description
The original, high-quality eppendorf pipette tips
- Original, de alta calidad Eppendorf Puntas de pipeta envasadas en bolsas resellables
- Disponible en tallas desde 10 μL a 10 mL en Eppendorf Grado de pureza de calidad
- epT.I.P.S. Estándar 200 μL, 300 μL y 1.000 μLas puntas en L también están disponibles en colores amarillo y azul.
- epT.I.P.S. Las puntas de pipeta estándar se pueden esterilizar en autoclave a 121 °C en 20 min.
- Puntas finas retraídas o extendidas que simplifican el trabajo con volúmenes pequeños
- ACTO™ -etiquetado por la organización sin fines de lucro My Green Lab™ Para ayudarle a tomar una decisión informada sobre el producto en lo que respecta a la sostenibilidad.
Specifications
Specifications
| Volumen (métrico) | De 0,2 a 5 ml |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Incolora |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Longitud (imperial) | 6,9 in |
| Longitud (métrico) | 175mm |
| Certificaciones/conformidad | EN ISO 8655 |
| Declaraciones de limpieza | Eppendorf Calidad (no estéril) |
| Para utilizar con (aplicación) | Pipeteado de líquidos |
| Show More |