Learn More
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Caja 2.0
Código de producto. 17891457 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
1250 μL a 5 mL
De 10 a 300 μL
De 1000 a 1250 μL
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17891457 De 10 a 300 μL cada uno
17801467 De 1000 a 1250 μL cada uno
17811467 1250 μL a 5 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17891457 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 0030076249
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.20€
    34.60€ / paquete de 1
    Ahorro 2.60€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Eppendorf epT.I.P.S.™ La caja 2.0, disponible con puntas de pipeta de «calidad Eppendorf» o como caja vacía, mejora la eficiencia del laboratorio con innovadoras TwinLid™ Tecnología, apilabilidad mejorada y ergonomía superior para un pipeteo seguro y organizado.
  • Transferencia de bandejas sin contaminación a caja de trabajo estable
  • Sistema optimizado para su uso con pipetas multicanal
  • Bandejas con código de colores para la identificación sencilla de puntas y pipetas
  • Las puntas se pueden conectar a la pipeta desde las bandejas de recarga
  • Las cajas y bandejas son autoclavables a 121 °C para su posterior uso.
  • epT.I.P.S. Caja 2.0 y epT.I.P.S. Conjunto disponible en Eppendorf Calidad
  • ACTO™ -etiquetado por la organización sin fines de lucro My Green Lab™ Para ayudarle a tomar una decisión informada sobre el producto en lo que respecta a la sostenibilidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Blanco, Azul
Admite Puntas de pipeta
Material Polipropileno
Posiciones Múltiple
Forma Cuadrado
Apilables Sí
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Sistema de colchón de aire
Envase 1 caja reutilizable vacía
Cantidad 1 unidad
Tamaño De 10 a 300 μL
Incluye Solo caja
Tipo de producto Caja de propinas vacía
matriz, red, conjunto Ninguno