Descripción
- epT.I.P.S. 384 puntas de pipeta forman un sistema junto con el Research plus y Xplorer Más pipetas de 16 y 24 canales, así como 20 μL y 100 μPipetas con espaciado de puntas ajustable L Move It para máxima seguridad y confiabilidad
- Diseñado para una distancia cónica de 4,5 mm
- La innovadora tecnología SOFTattach permite un ajuste y una estanqueidad fiables de la punta
- Llene una placa de 384 pocillos enteros sin aflojar las puntas de pipeta
- Alineación perfecta de la punta por una coaxialidad extraordinaria para una manipulación segura de las placas y transferencia de líquidos
- La forma de la punta de la epT.I.P.S. 384 se ajusta para adaptarse perfectamente a los pocillos de las placas de 384 pocillos
- Fuerzas de fijación de la punta reducidas en un 40 % por cono en comparación con pipetas de 8 y 12 canales
- Fuerzas de expulsión de puntas en pipetas de 16 y 24 canales reducidas por SOFTeject para condiciones de trabajo ergonómicas
- Disponible como recarga, y conjunto
- Disponible en grados de pureza de Eppendorf Calidad y limpieza PCR
- ACTO™ -etiquetado por la organización sin fines de lucro My Green Lab™ Para ayudarle a tomar una decisión informada sobre el producto en lo que respecta a la sostenibilidad.
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | De 0,1 a 20 μL |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Incolora |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Modelo | epT.I.P.S.™ 384 recargas |
| Longitud (imperial) | 1,7 in |
| Longitud (métrico) | 42 mm |
| Declaraciones de limpieza | Eppendorf Calidad |
| Requisitos de almacenamiento | Temperatura ambiente |
| Mostrar más |
Las puntas de pipeta del grupo de productos :ProductName: con los números de producto respectivos están diseñadas y fabricadas para la transferencia de líquidos de baja contaminación, en particular para muestras del cuerpo humano y para reactivos en el ámbito de una aplicación de diagnóstico in vitro, con el fin de permitir el uso del dispositivo médico de diagnóstico in vitro como se pretende. Los mencionados :ProductName: son dispositivos de diagnóstico in vitro de conformidad con la Directiva 98/79/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de octubre de 1998. Están destinados exclusivamente para un solo uso y para su aplicación por personal cualificado.