Learn More
Clorhidrato de épsilon-n-metil-l-lisina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Epsilon-n-methyl-l-lysine Hydrochloride |
| CAS | 7622-29-9 |
| Fórmula molecular | C7H16N2O2 • HCl |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Epsilon-N-Methyl-L-Lysine Hcl |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H16N2O2.ClH/c1-9-5-3-2-4-6(8)7(10)11;/h6,9H,2-5,8H2,1H3,(H,10,11);1H/t6-;/m0./s1 |
| SMILES | N[C@@H](CCCCNC)C(O)=O.Cl |
| Nombre IUPAC | ácido (2S)-2-amino-6-(metilamino)hexanoico;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 160.213646 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 196.0979 |