Learn More
Dipéptido épsilon, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Epsilon Dipeptide |
| CAS | 51513-74-7 |
| Fórmula molecular | C31 H53 N5 O11 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | L-Lysine, N6-[N2,N6-bis[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-L-lysyl]-N2-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-, 2,5-pyrrolidinedione derivative |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C31H53N5O11/c1-29(2,3)44-26(41)33-19-13-10-14-20(34-27(42)45-30(4,5)6)24(39)32-18-12-11-15-21(35-28(43)46-31(7,8)9)25(40)47-36-22(37)16-17-23(36)38/h20-21H,10-19H2,1-9H3,(H,32,39)(H,33,41)(H,34,42)(H,35,43)/t20-,21-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)ON1C(=O)CCC1=O |
| Nombre IUPAC | (2,5-dioxopirrolidin-1-il) (2S)-6-[[(2S)-2,6-bis[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]hexanoil]amino]-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]hexanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 671.779 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 671.374 |