Learn More
Clorhidrato de ácido épsilon-aminocaproico-d10, TRC
Código de producto. 30321129
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30321129 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30321129 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA60301725MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material epsilon-Aminocaproic Acid-d10 Hydrochloride
CAS 1246819-49-7
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C6H4D10ClNO2
Cantidad 25 mg
Sinónimo 6-Aminohexanoic Acid-d10 Hydrochloride, 6-Aminocaproic Acid-d10 Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13NO2.ClH/c7-5-3-1-2-4-6(8)9;/h1-5,7H2,(H,8,9);1H/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2;
SMILES Cl.[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 6-amino-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-decadeuteriohexanoico;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 177.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.1341
Porcentaje de pureza >95