missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ EPS8L2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17421603 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17421603 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17421603 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5117939

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

EPS8L2 Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC (P), IP

The protein encoded by this gene has been shown to be involved in the regulation of cell proliferation, and in the crosstalk between the adiponectin signalling and insulin signalling pathways. The encoded protein binds many other proteins, including RAB5A, DCC, AKT2, PIK3CA, adiponectin receptors, and proteins of the NuRD/MeCP1 complex. This protein is found associated with endosomal membranes, but can be released by EGF and translocated to the nucleus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno EPS8L2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.03% ProClin 300; pH 7
génica EPS8L2
N.º de referencia del gen Q9H6S3
Alias de gen AI042819; AW545405; Epidermal growth factor receptor kinase substrate 8-like protein 2; epidermal growth factor receptor pathway substrate 8-like protein 2; epidermal growth factor receptor pathway substrate 8-related protein 2; EPS8 like 2; EPS8 related protein 2; Eps8l2; EPS8-like 2; EPS8-like protein 2; EPS8R2; EPS8-related protein 2; PP13181
Símbolos de los genes EPS8L2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno E. coli-derived Human EPS8L2 fragment.
Método de purificación Antigen affinity chromatography, Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64787
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.